Kassetten, Sartocon® Slice 200
Lieferant: Sartorius
3081460902E-SG 3081465902E-SG 3081445902E-SW 3081443902E-SW 3081463902E-SW 3081465902E-SW
SARP3081460902E-SGEA 497 EUR
SARP3081460902E-SG SARP3081465902E-SG SARP3081445902E-SW SARP3081443902E-SW SARP3081463902E-SW SARP3081465902E-SW
Kassetten, Sartocon® Slice 200
Filter Tangentialfluß-Filtrationskassetten
Polyethersulfonmembran
Die robuste Polyethersulfonmembran (PESU) ist ein Polymer, das in einem breiten pH- (1 bis 14) und Temperaturbereich stabil ist. Die Membranregeneration und Depyrogenisierung wird durch Verwendung von (1 N) NaOH bei erhöhten Temperaturen erreicht. Kassetten werden in 0,1 N NaOH gelagert.
  • Geringes Totvolumen und geringe Proteinbindung
  • Großer pH- und Temperaturbereich
  • Hohe Durchflussraten
  • Silikon-Dichtmasse
Hydrosart® MembranDie auf Zellulose basierende Membran ist ein stabiles Polymer, das mit einer Vielzahl chemischer MittelMore Product Information