Filterkapseln, Sartoclean® CA
Lieferant: Sartorius
5625304E9-OO-A 5625304E9-SS-A
SARP5625304E9-OO-AEA 676 EUR
SARP5625304E9-OO-A SARP5625304E9-SS-A
Filterkapseln, Sartoclean® CA
Filter Membranfilterkapseln
CA-Vorfilter verhindern eine frühzeitige Verstopfung nachgeschalteter Membranfilter in Sterilisationsqualität. Die heterogene Doppelschichtkonstruktion sorgt für optimale Retention und Durchsatz.
  • Hohe mechanische Festigkeit und thermische Beständigkeit
  • Hohe Produktausbeute
  • Flexibilität
CA-Filter verfügen über Membranen aus Celluloseacetat mit extrem geringer Bindung und werden zur Membranvorfiltration von Plasmafraktionen, Impfstoffen, gereinigten Proteinlösungen, biologischen Flüssigkeiten und Lösungen mit Konservierungsmitteln verwendet.