Blood collection set, Minivette®
Lieferant: SARSTEDT
17.2112.050
SARS17.2112.050EA 1240 EUR
SARS17.2112.050
Blood collection set, Minivette®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Blood collection set for the precise dispensing of small volumes.
  • Easy sample recovery
  • Hygienic and secure sample transfer between patient and test equipment
Used in highly infectious nursing sectors.
Verpackung: Individually wrapped.