Luftkeimsammler, MD8
Lieferant: Sartorius
16757
SART16757EA 4810 EUR
SART16757
Luftkeimsammler, MD8
Probenehmer Luftkeimsammler
MD8 Luftkeimsammler, MD8 airscan und tragbares AirPort MD8 zur Erkennung luftgetragener Mikroorganismen.
Ein grundlegender Aspekt von Reinräumen und kritischen Zonen ist das Erreichen niedrigster Konzentrationen von luftgetragenen Partikeln durch Reduzierung ihrer Einführung und Entstehung. Die Messungen zu diesem Zweck müssen genau und zuverlässig sein und dürfen den Zonenschutz nicht beeinträchtigen.
Die MD8-Luftprobenehmer, MD8 Airscan und der tragbare AirPort MD8, sind für die Erkennung kleinster Viren und Mikroorganismen in der Luft konzipiert. Dazu werden die einzigartigen Gelatinemembranfilter (GMF) und BACTairTM-Agarplatten verwendet. Luftprobenahmen in kritischen Bereichen können mit MD8 Airscan isokinetisch durchgeführt werden.