Tork Oberflächendesinfektionssprays
Lieferant: Essity
193610
SCAA193610EA 37.3 EUR
SCAA193610
Tork Oberflächendesinfektionssprays
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Das Oberflächendesinfektionsspray ist für Anwendungen der Kategorien PT2 (Desinfektionsmittel, die nicht zur direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind) und PT4 (Lebensmittel- und Futtermittelbereich) geeignet. Oberflächen mit Lebensmittelkontakt müssen nach der Desinfektion mit Trinkwasser abgespült werden. Das Produkt ist ein alkoholfreies, gebrauchsfertiges Mehrzweckspray zur Oberflächendesinfektion.
  • Tötet 99,99% aller behüllten Viren, einschließlich des Coronavirus, innerhalb von fünf Minuten ab. EN14476: Begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren wie z. B. Influenzaviren, Coronavirus, HIV, Herpesviren und Hepatitisviren). Einwirkzeit: 5 Minuten bei Verschmutzung
  • Biologisch abbaubare Formel
  • 100% pflanzlicher Wirkstoff (Milchsäure)
  • Lebensmittelecht
  • Duftfrei
  • Premiumqualität
  • Farbe: Transparent
Das Tork Oberflächendesinfektionsspray ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel, das gegen ein breites Spektrum an Bakterien, Viren und Hefen, einschließlich des Coronavirus, wirksam ist. Die biologisch abbaubare Formel enthält einen 100% pflanzlichen Wirkstoff (Milchsäure). Das Oberflächendesinfektionsspray ist lebensmittelecht. Das Produkt ist alkoholfrei und in einer 500-ml-Sprühflasche mit Doppelfunktion (Sprühen und Schaum) erhältlich.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten