Tork alkoholischer Handdesinfektionsschaum
Lieferant: Essity
520102
SCAA520102EA 248 EUR
SCAA520102
Tork alkoholischer Handdesinfektionsschaum
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Dermatologisch getestete, alkoholische Handdesinfektionsschaum von Tork ist sanft zur Haut.
  • Wirksamkeit: Bakterien, Hefe und Pilze, Mykobakterien, Viren
  • Parfümfrei; Farbfrei
  • Wirksamkeitsnormen: EN 1500, EN 13727, EN 13624, EN 1650, EN 14348 (Tuberkulose), EN 14476 (alle umhüllten Viren)
Wirksam gegen eine Vielzahl von Problemorganismen – entspricht EN 1500, EN 12791 und EN 14476 (alle umhüllten Viren, wie: HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Grippe H1N1, H5N1 und mehr.