Reinraumbeutel transparent 190 x 290 x 0,05 mm RR-Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1 2 x verpackt im Umbeutel Gammasterilisiert 25-30 kGY 1 * 1.500 ST
Lieferant: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Reinraumbeutel transparent 190 x 290 x 0,05 mm RR-Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1 2 x verpackt im Umbeutel Gammasterilisiert 25-30 kGY 1 * 1.500 ST