Becher, niedrige Form, Borosilikatglas, KIMAX®
Lieferant: DWK Life Sciences
93206005
SCER93206005EA 27.3 EUR
SCER93206005
Becher, niedrige Form, Borosilikatglas, KIMAX®
Becher
Kimax® Borosilikatglas 3,3.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendungen. Mit Ausguss, weiße Graduierungen und Etikettierbereich.
Standards: ISO 3819