Griffin Becher, niedrige Form, doppelte Skala, Borosilikatglas, KIMAX®, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
SP14000-1500
SCERSP14000-1500EA 639 EUR
SCERSP14000-1500
Griffin Becher, niedrige Form, doppelte Skala, Borosilikatglas, KIMAX®, KIMBLE®
Becher
Hergestellt aus Borosilikatglas mit einem Ausdehnungskoeffizient 33 und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen, das den Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A entspricht.
  • Zur Verwendung auf einer Heizplatte geeignet
  • Langlebige Markierungsfläche mit mattem Finish
  • Leicht ablesbare weiße Graduierung
Bechergläser mit niedriger Form von Griffin bieten eine hervorragende mechanische Festigkeit und Haltbarkeit und gleichzeitig eine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse und Temperaturschock.
Standards: Entspricht ASTM Spezifikation E960, Typ-I-Anforderungen.
Bestellinformation: Starterpack enthält je einen Becher 50/100/250/600 und 1000 ml.