Reservoirflasche, mit Schlauchausgang am Boden, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
SP14607-10000
SCERSP14607-10000EA 933 EUR
SCERSP14607-10000
Reservoirflasche, mit Schlauchausgang am Boden, KIMBLE®
Flaschen Glasflaschen
Hergestellt aus 33er-Expansionsglas mit geringem extrahierbarem Anteil, sicherheitsbeschichtet.
  • Anschlussstutzen für Glasschläuche mit Flasche verschmolzen
  • Mit weißem Emaille-Markierungspunkt
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Vorratsflaschen sind für die Lagerung und Abgabe von Flüssigkeiten über einen Schlauchauslass an der Unterseite konzipiert.
Standards: Glas konform zu USP, Typ I und ASTM E438 Typ I, Klasse-A-Anforderungen.