Messkolben, Klasse A, Glas, ST-Schliffstopfen, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
SP28046-900
SCERSP28046-900EA 589 EUR
SCERSP28046-900
Messkolben, Klasse A, Glas, ST-Schliffstopfen, KIMBLE®
Kolben Messkolben
Diese Messkolben sind sowohl auf „Auf Fassungsvermögen“ als auch auf „Abgabe“ (obere Linie) kalibriert und nach ASTM-Spezifikation E288, Klasse A, unserialisierte Anforderungen, ausgelegt.
  • Spart Regalfläche, benötigt weniger Platz als ein Rundkolben (25 bis 30 %)
  • Graduierungsringe und Markierungspunkt sind auf Glas gestrahlt