Büchner-Trichter, KIMAX®, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
SP28400-601
SCERSP28400-601EA 871 EUR
SCERSP28400-601
Büchner-Trichter, KIMAX®, KIMBLE®
Trichter Filtertrichter Büchner-Trichter
KIMAX®, Borosilikatglas.
  • Mit KIMFLOW® gesinterte Scheibe
  • Mit schwerwandigen Stielen
  • Verfügbar mit Markierungspunkt
  • Gebördelte Ränder für zusätzliche Festigkeit
Dieser Trichter wird überall dort eingesetzt, wo Filterpapier und Membrane dem chemischen Angriff des Filtrats nicht standhalten.