ROTO-ROCK GENIE-Rotator-Wippgeräte
Lieferant: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-R102
SCIISI-R102EA 2280 EUR
SCIISI-R102
ROTO-ROCK GENIE-Rotator-Wippgeräte
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Programmierbare Kombination aus Rotator/Wippe mit digitalem Touchscreen, magnetischer Plattform und Klemmplattensystem.
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung erleichtert das Ändern der Programmeinstellungen
  • Einstellung des Neigungswinkels und Geschwindigkeitsregelung sorgt für gründliches Mischen und verhindert Verschütten bei Verwendung offener Behälter im Wippmodus
  • Beidseitige magnetische Plattform hält praktisch jede Art von Röhrchen oder Probengefäßen bei Verwendung von GENIE-Klemmplatten (Klemmplatten separat erhältlich)
  • Programmiermodi umfassen Wipp-, Rotations- oder zeitgesteuertes automatisches Umschalten zwischen den beiden
  • Kompaktes Design spart wertvollen Platz auf der Laborwerkbank
  • Entwickelt für den Einsatz in Kühlräumen, Inkubatoren (ohne CO₂) oder bei Umgebungstemperatur
  • Inklusive zweijähriger Garantie
Programmierbarer All-in-One-Tisch-GENIE-Wipp-/Rotator oder Wechsel von Wipp- zu Rotationsbewegung. Inklusive magnetischer Plattform und rutschfestem Wipptablett. Zubehör separat erhältlich. Das GENIE-Clip-Platten-System ist für die Handhabung einer Vielzahl von Gefäßen wie PCR-Röhrchen, Fläschchen, Flaschen und versiegelten Beuteln ausgelegt. Digitale Einstellung/Steuerung für Drehzahl, Gesamtzeit und Zykluszeit. Das Gerät verfügt außerdem über eine Pausen-/Fortsetzen-Taste, mit der der Bediener während des Prozesses einer Probe Reagenzien hinzufügen kann.
Zubehörinformationen: Verschiedene Clip-Platten-Zubehörteile für magnetische Plattform erhältlich.
Bestellinformation: Lieferung mit magnetischer Plattform und Wipptablett. Ohne Clip-Platten-Zubehör, das zum Anbringen der Proben an der magnetischen Plattform zum Drehen erforderlich ist. Keine besondere Handhabung erforderlich.
Verpackung: Paket enthält die Kombination aus Einheit und Wipptablett.