Software für Spektrometer
Lieferant: BIOCHROM
29003624 29003626 29003623 29003621 29003622 29003625
SCLI29003624EA 0 EUR
SCLI29003624 SCLI29003626 634-0894 634-0892 634-0893 634-0895
Software für Spektrometer
Software Labor-Software
Die Datrys Software wird in verschiedenen Modulen geliefert, um die Anwendungsanforderungen verschiedener Kundengruppen zu erfüllen, und bietet einfache Erweiterungsmöglichkeiten, falls sich Ihre Anforderungen ändern sollten.
  • Datrys (standard) software for routine measurement analysis and PC control
  • Datrys Lite software for quick read, fast scanning and PC control
  • Datrys Life Science software for nucleic acids, proteins and cell density measurement analysis and PC control
  • Datrys CFR software supports 21 cfr part 11 compatibility, routine measurement
More Product Information