präzisionslaborthermometer, astm, accu-safe, mit sicherheitsummantelung (fep), stabform kapillarform: weiß belegt rund ø 6-8- mm anz eigeflüssigkeit: blau hergestellt in deutschland gutes ableseverhalten durch hohe transparenz als rührthermometer ein 1 * 1 ST
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG