präzisionslaborthermometer accu-safe, einschlussform, kapillarform: unbelegt prismatisch ø 8-10 mm anzeigeflüssigkeit: blau hergest ellt in deutschland kalibrierfähige ausführung mit individueller seriennummer und konformitätszertifikat in vierkantk 1 * 1 ST
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.