Präzisions-Thermometer, Stabform ähnl. ASTM 26 C -ACCU-SAFE-, Kapillarform: weißbelegt rund, blaue Füllung, Messbereich: +130+140°C in 0.1°C, Eintauchtiefe: total, Gesamtlänge: 480 mm, kalibrierfähig 1 * 1 ST
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG