Präzisions-Thermometer, Stabform ähnl. ASTM 27 C -ACCU-SAFE, Kapillarform: weißbelegt rund, blaue Füllung, Messbereich: +147+182°C i n 0.5°C, Eintauchtiefe: 76 mm, Gesamtlänge: 320 mm, kalibrierfähig 1 * 1 ST
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG