Präzisions-Thermometer, Stabform ähnl. ASTM 29 C -ACCU-SAFE, Kapillarform: weißbelegt rund, blaue Füllung, Messbereich: +52.6+55.4°C in 0.05°C Hilfsskala: 0°C, Eintauchtiefe: total, Gesamtlänge: 320 mm, kalibrierfähig 1 * 1 ST
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG