Präzisions-Thermometer, Stabform, ähnlich ASTM 33 C - ACCU-SAFE -, Kapillare weiß belegt rund, blaue Füllung, Messbereich: -38+42°C in 0,2° C, Eintauchtiefe: 50 mm, Gesamtlänge: 435 mm, inklusive Werksprüfschein mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG