Präzisions-Thermometer, Stabform ähnl.ASTM 95 C -ACCU-SAFE- , Kapillarform: weißbelegt rund blaueFüllung Messbereich: +100+130°C in 0.1°C Eintauchtiefe: 76 mm Gesamtlänge: 390 mm mit DAkkS-Kalibrierung 1 * 1 ST
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG