ASTM-Präzisionsthermometer, ACCU-SAFE
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
1205018S 1205012S 1202120S 1202052S 1202049S 1202036S 1202018S
SCNL1205018SEA 146 EUR
SCNL1205018S SCNL1205012S SCNL1202120S SCNL1202052S SCNL1202049S SCNL1202036S 620-2492
ASTM-Präzisionsthermometer, ACCU-SAFE
Thermometer Analoge Thermometer
Thermometer accu für Mineralöl- und Kraftstoffprüfungen.
  • Kapillarenform: weiße Rückseite, rund
  • Ø 6 bis 8 mm
  • Flüssigkeitsfüllung: blau
  • Made in Germany
  • Zum Kalibrieren geeignet
Stabausführung.
Standards: Gemäß ASTM-Standards.
Bestellinformation: Erhältlich mit Werkszertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (optional).
Verpackung: Einzeln in quadratischer Kunststoffhülle verpackt.