Präzisions-Aräometer nach Baumé
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3271171-20
SCNL3271171-20EA 38.7 EUR
SCNL3271171-20
Präzisions-Aräometer nach Baumé
Aräometer
Dieses Präzisions-Aräometer nach Baumé ist ohne quecksilberfreiem Thermometer ausgeführt.
  • Kalibriert bei 20 °C
Bestellinformation: Models with thermometers are available on request.