Exact-Temp-Flaschenthermometer für Kühlschränke, Bereich -2 bis +10 in 0,1°C, blaue Füllung, Länge 230 mm, Flasche 60 ml PETG mit Et hylenglykol-Gemisch gefüllt, mit Serien-Nummer und Zertifikat Konformität und Genauigkeit, einzeln in Kartons verpac 1 * 1 ST
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG