Exact-Temp-Flaschenthermometer für Inkubatoren, Bereich +15 bis +30 in 0,1°C, blaue Füllung, Länge 180 mm, mit Sicherheitsummantelun g, Flasche 60 ml PETG mit Ethylenglykol-Gemisch gefüllt, mit Serien-Nummer und Zertifikat Konformität und Genauigkeit 1 * 1 ST
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG