Ammoniak-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf, Kunststoffschaft, Membranmodul auswechselbar, Messbereich 0,1 mg/l...1000 mg/l, 0... +50 °C, Schraubsteckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
Ammoniak-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf, Kunststoffschaft, Membranmodul auswechselbar, Messbereich 0,1 mg/l...1000 mg/l, 0... +50 °C, Schraubsteckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø 1 * 1 ST