ScienceLine plus pH-Einstabmesskette Elektrode mit Steckkopf, Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung mit Silberionensperre und Doppelelektrolyt, Kugelmembran, A-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
ScienceLine plus pH-Einstabmesskette Elektrode mit Steckkopf, Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung mit Silberionensperre und Doppelelektrolyt, Kugelmembran, A-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH 1 * 1 ST