Flüssigelektrolyt pH-Einstabmessk. mit integriertem Kunststoff Miniaturdruckadapter für Schlauchanschluss inkl. Pg 13.5, Platin-Diap hragma, Elektrolyt L 300, Kugelmembran, S-Glas, Koax-Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, +10...+135 °C, 0...14 pH 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
Liquid electrolyte comb. electrode with integrated plastic adapter for hose connection incl. Pg13.5 thread, platinum junction, elec trolyte L 300, sphere membrane, S-glass, coax screw plug head, length 120 mm, 12 mm Ø, +10...+135°C, 0...14 pH 1 * 1 items