pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G) wartungsarm mit NTC 30K, Glasschaft, KPG-Ringspalt-Diaphragma, Refer id-Elektrolyt, Silamid-Ableitung, Kalottenmembran, H-Glas, Länge 225 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 2...13 pH 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G) wartungsarm mit NTC 30K, Glasschaft, KPG-Ringspalt-Diaphragma, Refer id-Elektrolyt, Silamid-Ableitung, Kalottenmembran, H-Glas, Länge 225 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 2...13 pH 1 * 1 ST