AquaLine-Elektroden für die Wasserwirtschaft, wartungsarm, mit Schraubsteckkopf, Glasschaft, Silamid®-Ableitung, 2 Loch-Diaphragmen, DuraLid Bezugssystem, Zylindermembran, A-Glas, Schraubsteckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...14 pH, 0...100 °C 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
AquaLine-Elektroden für die Wasserwirtschaft, wartungsarm, mit Schraubsteckkopf, Glasschaft, Silamid®-Ableitung, 2 Loch-Diaphragmen, DuraLid Bezugssystem, Zylindermembran, A-Glas, Schraubsteckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...14 pH, 0...100 °C 1 * 1 ST