pH-Einstabmesskette mit Memosens®-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G), NTC 30K, Tieftemperaturausführung, Glasschaft, Silamid®-Abl., Ker amik-Diaphr., druckbeaufschl. RheoLid Bezugssystem, Kugelmembran, A-Glas, Memosens®-Schraubsteckkopf, Länge 225 mm 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
pH-Einstabmesskette mit Memosens®-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G), NTC 30K, Tieftemperaturausführung, Glasschaft, Silamid®-Abl., Ker amik-Diaphr., druckbeaufschl. RheoLid Bezugssystem, Kugelmembran, A-Glas, Memosens®-Schraubsteckkopf, Länge 225 mm 1 * 1 ST