pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G) Wartungsarm pH-Einstabmesskette mit NTC 30K, Glasschaft, 3 x Keramik -Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Silamid-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Länge 225 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C, 0...14 pH 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G) Wartungsarm pH-Einstabmesskette mit NTC 30K, Glasschaft, 3 x Keramik -Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Silamid-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Länge 225 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C, 0...14 pH 1 * 1 ST