pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf Flüssigelektrolyt mit NTC 30K und Kunststoff Miniaturdruckadapter für Schlauchansc hluss inkl. Pg 13.5, Platin-Diaphragma, Elektrolyt L 200, Kugelmembran, A-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf Flüssigelektrolyt mit NTC 30K und Kunststoff Miniaturdruckadapter für Schlauchansc hluss inkl. Pg 13.5, Platin-Diaphragma, Elektrolyt L 200, Kugelmembran, A-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø 1 * 1 ST