pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf mit Flüssigelektroly, NTC 30K, Kunststoff Miniaturdruckadapter für Schlauchanschlu ss inkl. Pg 13.5, Platin-Diaphragma, Elektrolyt L 300, Kugelmembran, S-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø, +10...+135 °C, 0 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf mit Flüssigelektroly, NTC 30K, Kunststoff Miniaturdruckadapter für Schlauchanschlu ss inkl. Pg 13.5, Platin-Diaphragma, Elektrolyt L 300, Kugelmembran, S-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø, +10...+135 °C, 0 1 * 1 ST