Leitfähigkeitsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Lieferant: SI Analytics
285126511
SCOI285126511EA 52 EUR
SCOI285126511
Leitfähigkeitsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Standards Leitfähigkeits-Standards