Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung für die Befüllung von Elektroden
Lieferant: SI Analytics
285138419
SCOI285138419EA 32.2 EUR
SCOI285138419
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung für die Befüllung von Elektroden
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung
Formel: KCl+AgCl
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8