Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) aqueous solution

Lieferant: SI Analytics

Synonyme: Potassiumchloride

285138554 285138427
SCOI285138554EA 58 EUR
SCOI285138554 662-6185
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR