Elektrolytlösungen, wässrig
Lieferant: SI Analytics
285136923 285138349 285138649 285138151 285138560 285138590
SCOI285136923EA 42.8 EUR
SCOI285136923 662-6184 SCOI285138649 SCOI285138151 SCOI285138560 SCOI285138590
Elektrolytlösungen, wässrig
Elektrolyte Elektrodenfülllösungen
Wässrige Elektrolytlösungen werden für Bezugselektroden, als Brückenelektrolyt und zur Aufbewahrung verwendet.