Elektrode für photometrische Titrationen, OptiLine 6
Lieferant: SI Analytics
285221300
SCOI285221300EA 2845 EUR
SCOI285221300
Elektrode für photometrische Titrationen, OptiLine 6
Elektroden Elektroden, sonstige
Dieser photometrische Sensor kann wie jede andere Elektrode verwendet werden. Durch den USB- und den zusätzlichen analogen BNC/DIN-Anschluss kann er an jedem Titrator oder auch pH-Messgerät mit entsprechendem Messeingang angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt mit dem im Lieferumfang befindlichen USB-Hub, der über ein Netzteil verfügt.
  • Sechs Wellenlängen über einen weiten Bereich: 470, 520, 570, 590, 605 und 625 nm
  • Wellenlängen über Titratoren TitroLine® 7XXX1 einstellbar*
  • 100% lösungsmittelresistent durch Titanschaft
  • Sehr kompakt: Kann in jeden Standardtitrationshalter/-kopf eingesetzt werden
  • Einfach zu reinigen: Einfach mit Lösungsmittel und/oder Wasser abspülen
An den Titratoren TitroLine® 7000, 7750 und 7800 wird die OptiLine 6 über den USB-Stecker angeschlossen. Dabei wird der Sensor mit Strom versorgt und als digitaler Sensor erkannt. Das ermöglicht die Einstellung der Wellenlängen und anderer Parameter wie der Intensität über den Titrator oder die Steuersoftware TitriSoft innerhalb der Titrationsmethode.
Typische Anwendungsbeispiele:
- Titrationen nach Ph.Eur. und USP, die die Verwendung eines Indikators vorschreiben
- Titration von Chondroitinsulfat-Natrium nach Ph.Eur. und USP
- Bestimmung der Carboxylendgruppen in PET (nichtwässrige Titration)
- TAN/TBN nach ASTM D974 (nichtwässrige Titration)
- Titration von Sulfat (Indikator Thorin)
- Bestimmung der Ca/Mg und Gesamthärte sowie alle anderen komplexometrischen Titrationen
Bitte beachten * Bei der Verwendung des analogen BNC/DIN-Anschlusses werden die Wellenlängen mittels eines Softwaretools am PC eingestellt.