Flockeneisbereiter AF 107 AS mit Vorratsbehälter Luftgekühlt (230/50/1) ***** mit grünem Kältemittel R290 (Propan) ***** Eisproduktion: max. 130 kg/ Tag Vorratsspeicher: 30 kg Art der Eiswürfel: Flockeneis Wasseranschluß notwendig: 3/4 Zoll Elektroan 1 * 1 ST
Lieferant: SCOTSMAN
Flockeneisbereiter AF 107 AS mit Vorratsbehälter Luftgekühlt (230/50/1) ***** mit grünem Kältemittel R290 (Propan) ***** Eisproduktion: max. 130 kg/ Tag Vorratsspeicher: 30 kg Art der Eiswürfel: Flockeneis Wasseranschluß notwendig: 3/4 Zoll Elektroan 1 * 1 ST