Flasche, mit GL 45-Seitenhals, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
219900701
SCOT219900701EA 95.1 EUR
SCOT219900701
Flasche, mit GL 45-Seitenhals, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
HPLC 2000-ml-Reservoirflasche mit zwei GL 45-Einlässen.
  • Praktisch – Seitenhals ermöglicht das Befüllen mit Lösungsmittel ohne Entfernen der Hauptabgabekappe
  • Sicherer – Flaschen mit Deckel verringern das Risiko des Entweichens und Verschüttens flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)
  • Kompatibel – GL 45-Gewinde passen auf Standard-HPLC-Anschlusskappen
  • Hergestellt aus dem Material der Wahl für HPLC-Lösungsmittelflaschen: Borosilikatglas 3.3 mit einem sehr niedrigen Profil an extrahierbaren anorganischen Ionen
  • Nutzbares Fassungsvermögen von 2 L
  • Langlebige Volumengraduierungen aus weißem Emaille (400 - 1800 ml, 200-ml-Schritte)
DURAN®-Flaschen sind ideal für die Lagerung und Lieferung von mobilen Phasen und Lösungsmitteln für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC). Die Erhöhung der Anzahl der GL 45-Einlässe an den Flaschen sorgt für zusätzlichen Komfort: Ein zusätzlicher Seitenhals ermöglicht die Zugabe von zusätzlichem Lösungsmittel, ohne den Hauptabgabeverschluss zu beschädigen.
Anwendungen: Mobile Phasenreservoirs für HPLC, Reagenzienversorgung für Flüssigkeitshandhabungssysteme und Analysatoren.
Standards: Klares DURAN® ist ein Borosilikatglas Typ 3.3 gemäß der internationalen Norm ISO 3585 und wird gemäß ASTM-E438-1992 als „Typ I, Klasse A Borosilikatglas mit geringer Ausdehnung“ klassifiziert. Rückverfolgbarkeitscode und Zertifikat zur Rückverfolgbarkeit der Fertigungscharge.
Glas Typ I gemäß den Anforderungen der aktuellen US-amerikanischen Pharmakopöe USP <660> Container – Glas.
Glas Typ I gemäß den Anforderungen der aktuellen europäischen Pharmakopöe EP (3.2.1) Glasbehälter für pharmazeutische Zwecke.
Glas Typ I gemäß den Anforderungen der aktuellen japanischen Pharmakopöe JP <7.01> Test für Glasbehälter für Injektionszwecke.
Die Kalibrierergebnisse von Volumenmessgeräten mit diesem Zertifikat beziehen sich auf eine Kalibriercharge.
Dieses Chargenzertifikat bestätigt, dass die von der USP geforderten Fehlergrenzen der ASTM-Klasse A eingehalten werden. Das Zertifikat erfasst den Mittelwert, die Standardabweichung der Charge und das Ausstellungsdatum.