Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, mit Mittelhals, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
243984605 243985104 243985704 243986109 244504608 244505707
SCOT243984605EA 169 EUR
SCOT243984605 SCOT243985104 201-0139 SCOT243986109 SCOT244504608 SCOT244505707
Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, mit Mittelhals, DURAN®
Deckel Deckel für Reaktionsgefäße
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable