Olive, komplett mit Schraubkappe, gebogen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286222005
SCOT286222005EA 392 EUR
SCOT286222005
Olive, komplett mit Schraubkappe, gebogen, DURAN®
Fittings und Verbinder
Screw cap PTB, red, with white PP bent hose connection.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With silicone seal (VMQ).