Oliven, komplett mit Schraubverbindungsverschluss, gerade, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286230005 286230202 286230408
SCOT286230005EA 7.7 EUR
SCOT286230005 SCOT286230202 SCOT286230408
Oliven, komplett mit Schraubverbindungsverschluss, gerade, DURAN®
Fittings und Verbinder
Schraubverschluss PTB, rot, mit weißer, gerader PTFE-Olive.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Mit Silikondichtung (VMQ).