Schraubgewinderöhrchen, montierbar, RD DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286262206
SCOT286262206EA 196 EUR
SCOT286262206
Schraubgewinderöhrchen, montierbar, RD DURAN®
Adapter Adapter, Gewinderohre
Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Schraubgewinde RD. Wird von Glasbläsern in der Herstellung von Laborglaswaren verwendet.