Absperrhähne für Büretten, gerade, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286449405
SCOT286449405EA 905 EUR
SCOT286449405
Absperrhähne für Büretten, gerade, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, geschliffen und poliert, ohne Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Für Glasmanipulatoren.