Klemmensortiment für Kegelschliffe, KECK™, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
290310006
SCOT290310006EA 55 EUR
SCOT290310006
Klemmensortiment für Kegelschliffe, KECK™, DURAN®
Klemmen Schliffklemmen
Polyoxymethylen, gefärbt.
Lieferumfang: Das Set umfasst folgende Klemmen: 2 × KC 14, 2 × KC 19, 1 × KC 29, 1 × KC 10, 1 × KC 24, 1 × KC 34, 1 × KC 45.