ESD-Arbeitsschuhe, Clogs, HACCP, Tiefbett Leder, Ingolstadt, 11312
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
1.1312.01.41 1.1312.01.43 1.1312.01.42 1.1312.01.44 1.1312.01.45 1.1312.01.46 1.1312.01.47 1.1312.01.48 1.1312.04.41 1.1312.04.42 1.1312.04.43 1.1312.04.44 1.1312.04.45 1.1312.04.46 1.1312.04.47 1.1312.04.48 1.1412.01.1435 1.1412.01.1436 1.1412.01.1437 1.1412.01.1438 1.1412.01.1439 1.1412.01.1440
SCRR1.1312.01.41EA 58.5 EUR
SCRR1.1312.01.41 SCRR1.1312.01.43 SCRR1.1312.01.42 SCRR1.1312.01.44 SCRR1.1312.01.45 SCRR1.1312.01.46 SCRR1.1312.01.47 SCRR1.1312.01.48 SCRR1.1312.04.41 SCRR1.1312.04.42 SCRR1.1312.04.43 SCRR1.1312.04.44 SCRR1.1312.04.45 SCRR1.1312.04.46 SCRR1.1312.04.47 SCRR1.1312.04.48 SCRR1.1412.01.1435 SCRR1.1412.01.1436 SCRR1.1412.01.1437 SCRR1.1412.01.1438 SCRR1.1412.01.1439 SCRR1.1412.01.1440
ESD-Arbeitsschuhe, Clogs, HACCP, Tiefbett Leder, Ingolstadt, 11312
Schuhe und Stiefel
Berufssandale in Tiefbettform aus vollnarbigem Rindleder und einer antistatischen und rutschhemmenden 'A4' Nitrilkautschuk-Sohle, mit Rist- und Fersenriemen.
  • Anatomisch geformtes, stabilisierendes Fußbett aus Kork-Latex
  • Fußbett mit Fersenpolster, Gelenkstütze und Zehengreife
  • Fersendämpfung
ESD- und küchengeeignet.
Farbe: Weiß
Weite: 9
Gewicht: 265 g
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC