Sicherheitsschuhe, Weiß, Aachen Plus
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
2.4404.01.3436 2.4404.01.3437 2.4404.01.3438 2.4404.01.3439 2.4404.01.3440 2.4404.01.3441 2.4404.01.3442 2.4404.01.3443 2.4404.01.3444 2.4404.01.3445 2.4404.01.3446 2.4404.01.3447 2.4404.01.3448
SCRR2.4404.01.3436EA 101 EUR
SCRR2.4404.01.3436 SCRR2.4404.01.3437 SCRR2.4404.01.3438 SCRR2.4404.01.3439 SCRR2.4404.01.3440 SCRR2.4404.01.3441 SCRR2.4404.01.3442 SCRR2.4404.01.3443 SCRR2.4404.01.3444 SCRR2.4404.01.3445 SCRR2.4404.01.3446 SCRR2.4404.01.3447 SCRR2.4404.01.3448
Sicherheitsschuhe, Weiß, Aachen Plus
Schuhe und Stiefel
Die EXPERT-Sicherheitsschuhe mit neu entwickelter EXPERT-Sohle unterstützen die natürliche Anatomie des Fußes und sorgen durch das Innenfutter aus atmungsaktivem 3D-Mesh für ein angenehmes Fußklima.
Die neue, breite Leistenform sowie die anatomische Komforteinlegesohle im Zusammenspiel mit der 3-fach Dämpfung plus mindern die entstehenden Kräfte an den wichtigsten Auftrittsstellen spürbar und entlasten Wirbelsäule und Gelenke. Die rutschhemmende Sohle bietet zuverlässige ESD-Werte. Das Obermaterial ist pflegeleicht und zugleich robust.
Standards: EN ISO 20345:2011.