Erdung und Adapter, SymLine®
Lieferant: S.C.A.T.
106415 106410 107632 106423 106409 106408 108079 106417 106434 121211 108176 106510 106539 106584 108272 108262 106523 108270
554-4360EA 37.15 EUR
554-4360 554-1768 554-1848 554-4364 554-4359 554-4358 SCTV108079 SCTV106417 SCTV106434 SCTV121211 SCTV108176 SCTV106510 SCTV106539 SCTV106584 SCTV108272 SCTV108262 SCTV106523 SCTV108270
Erdung und Adapter, SymLine®
Fittings und Verbinder
Verzahnen Sie das SymLine®-System nach Ihren Bedürfnissen. Diese Produktauswahl umfasst mehrere nützliche Zusatzteile.
  • SymLine® bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, um Probleme beim Verbinden unterschiedlicher Gewindearten zu vermeiden
  • Viele nützliche Zubehörteile ermöglichen es dem Benutzer, das SymLine®-System nach seinen spezifischen Bedürfnissen zu konfigurieren
  • Alle Zubehörteile sind elektrisch ableitfähig und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Laboratorien zugelassen
Entsorgen Sie flüssige HPLC-Abfälle sicher. SymLine®More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable